MABF157B
Anti-CD4 (Mouse), PerCP-Cy5.5, clone RM4-5 Antibody
clone RM4-5, from rat, PerCP-Cy5.5
Synonyme(s) :
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell differentiation antigen L3T4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD4, CD4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
PerCP-Cy5.5
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM4-5, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cd4(12504)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD4 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.