MABF152A
Anti-mouse IFN gamma, violetFluor® 450, clone XMG1.2 Antibody
clone XMG1.2, from rat, violetFluor® 450
Synonyme(s) :
Interferon gamma (IFN-gamma), IFN gamma
About This Item
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
violetFluor® 450
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
XMG1.2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ifng(15978)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected IFN gamma, violetFluor® 450 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable