MABE978
Anti-Paired box protein Pax-1 Antibody, clone 7F11.2
clone 7F11.2, from mouse
Synonyme(s) :
HuP48, Paired box protein Pax-1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7F11.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PAX1(5075)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Paired box protein Pax-1 in 10 µg of K562 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable