MABE933
Anti-Tudor-SN Antibody, clone 13.14.1
clone 13.14.1, 1 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Staphylococcal nuclease domain-containing protein 1, 100 kDa coactivator, EBNA2 coactivator p100, Tudor domain-containing protein 11, p100 co-activator, Tudor-SN
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13.14.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SND1(27044)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Tudor-SN in HeLa and Hek 293 cell lysate (Ota, H., et al. (2013). Cell. 153:575-589).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Tudor-SN in 10 µg of HEK-293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité