Principaux documents
MABE911
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Aiolos, clone 9D10
clone 9D10, from mouse
Synonyme(s) :
Zinc finger protein Aiolos, Ikaros family zinc finger protein 3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9D10, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IKZF3(22806)
Description générale
Aiolos est un facteur de transcription à doigt de zinc se liant à l'ADN. Il joue un rôle important dans la différenciation et le développement des lymphocytes. La protéine Aiolos joue un rôle essentiel dans la régulation de la différenciation des lymphocytes B, y compris la prolifération et la maturation en plasmocytes. Aiolos joue également le rôle de cofacteur dans la suppression génique grâce à son interaction avec le facteur de transcription FOXP3 dans les lymphocytes T régulateurs. Elle est aussi impliquée dans diverses fonctions chromatiniennes par son interaction avec les complexes histone-désacétylase contenant HDAC1, MTA2 et SIN3A. Aiolos est essentiellement localisée dans le noyau, mais peut également se trouver dans le cytoplasme suivant la situation cellulaire. Aiolos est exprimée dans les leucocytes ; elle est également présente en forte concentration dans la rate et le thymus et possède plusieurs isoformes. L'activité est régulée par phosphorylation.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la protéine Aiolos humaine.
Application
Cet anticorps anti-Aiolos, clone 9D10, est validé pour une utilisation en western blotting, en ChIP-seq et en immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) pour la détection de la protéine Aiolos.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) : un lot représentatif de cet anticorps a été déclaré comme efficace en immunoprécipitation de la chromatine (voir Zhang, J., et al. 2012).
Immunoprécipitation de la chromatine avec séquençage (ChIP-seq) : un lot représentatif de cet anticorps a été déclaré comme efficace en immunoprécipitation de la chromatine (voir Zhang, J., et al. 2012).
Analyse par western blotting : une dilution à 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine Aiolos dans un lysat de cellules HL-60
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules Jurkat.
Analyse par western blotting : une dilution à 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter Aiolos sur 10 µg de lysat de cellules Jurkat.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 58-70 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG2bκ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM avec 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gregory Lazarian et al.
Cancer cell, 39(3), 380-393 (2021-03-11)
Hotspot mutation of IKZF3 (IKZF3-L162R) has been identified as a putative driver of chronic lymphocytic leukemia (CLL), but its function remains unknown. Here, we demonstrate its driving role in CLL through a B cell-restricted conditional knockin mouse model. Mutant Ikzf3
Jingjie Chang et al.
Frontiers in immunology, 14, 1239779-1239779 (2023-09-04)
AIOLOS, encoded by IKZF3, is a member of the IKZF family of proteins that plays an important role in regulating late B-cell differentiation. Human individuals heterozygous for the AIOLOS p.N160S variant displayed impaired humoral immune responses as well as impaired
Hye Sun Kuehn et al.
The Journal of experimental medicine, 218(12) (2021-10-26)
AIOLOS/IKZF3 is a member of the IKAROS family of transcription factors. IKAROS/IKZF1 mutations have been previously associated with different forms of primary immunodeficiency. Here we describe a novel combined immunodeficiency due to an IKZF3 mutation in a family presenting with