MABE878
Anti-RNA Helicase A/Dhx9 Antibody, clone 8E3
clone 8E3, from rat
Synonyme(s) :
ATP-dependent RNA helicase A, RHA, DEAH box protein 9, mHEL-5, Nuclear DNA helicase II, NDH II
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8E3, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DHX9(1660)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected RNA Helicase A/Dhx9 in NIH3T3 cells (Kotani, M., et al. (2010). Hybridoma. 29(3):259-261).
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RNA Helicase A/Dhx9 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable