MABE664
Anti-CBX1 (HP1 beta) Antibody, clone 5E9.1
clone 5E9.1, from mouse
Synonyme(s) :
Chromobox protein homolog 1, Heterochromatin protein 1 homolog beta, HP1 beta, Heterochromatin protein p25, M31, Modifier 1 protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E9.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CBX1(10951)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CBX1 (HP1 beta) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash