MABE441
Anti-HJURP Antibody, clone 144K/B1
clone 144K/B1, from mouse
Synonyme(s) :
Holliday junction recognition protein, 14-3-3-associated AKT substrate, Fetal liver-expressing gene 1 protein, Up-regulated in lung cancer 9, HJURP
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
144K/B1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HJURP(55355)
Description générale
Immunogène
Application
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot immmunoprecipitated HJURP in HEK293 cell lysate (Ana Losada, CNIO, Madrid, Spain).
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected HJURP in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable