Documents
MABE351
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-acétyl-histone H3 (Lys14), clone 13HH3-1A5
ascites fluid, clone 13HH3-1A5, from mouse
Synonyme(s) :
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13HH3-1A5, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys14)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Description générale
Les histones sont des protéines nucléaires formant des structures octamériques. Elles se lient à l'ADN pour former des unités de chromatine appelées nucléosomes. La famille des histones (H2A, H2B, H3 et H4) joue un rôle essentiel dans la régulation génique. En réponse à divers stimuli, les histones subissent un certain nombre de modifications post-traductionnelles. L'acétylation est une modification post-traductionnelle réversible qui implique le transfert de groupes acétyles sur les résidus de lysine (K) à l'extrémité N-terminale par une famille d'enzymes de type histone acétyltransférase (GNAT, Gcn5, p300/CBP, etc.). L'acétylation des histones permet de réduire les interactions électrostatiques entre l'ADN et les histones, ce qui entraîne une déstabilisation de la structure de la chromatine ; les complexes de remodelage de la chromatine et de transcription peuvent ainsi accéder à l'ADN, et donc augmenter le taux de transcription génique. Dans la levure de fission, l'acétylation de H3K4 est régulée par la protéine Gcn5 et le complexe Mst2. Elle est essentielle à l'activation du point de contrôle des dommages à l'ADN.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'ovalbumine et correspondant à l'histone H3 humaine acétylée sur la Lysine 14.
Application
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif a été utilisé pour immunoprécipiter l'acétyl-histone H3 (Lys4) en IP.
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a été utilisé pour détecter l'acétyl-histone H3 (Lys4) en ICC.
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine : un lot représentatif a été utilisé pour détecter l'acétyl-histone H3 (Lys4) en ChIP.
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a été utilisé pour détecter l'acétyl-histone H3 (Lys4) en western blotting.
L'anticorps anti-acétyl-histone H3 (Lys14), clone 13HH3-1A5 est un anticorps monoclonal de souris pour la détection de l'acétyl-histone H3 (Lys14) également appelé histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g ; son utilisation a été validée en western blotting, immunoprécipitation et immunocytochimie.
Réaction vérifiée dans les CSE de souris par analyse ChIP-seq (Karmodiya et al. BMC Genomics 2012, 13:424).
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un extrait acide de cellules HeLa
Analyse par western blotting : une dilution au 1/2 000e de cet anticorps a permis de détecter l'acétyl-histone H3 (Lys4) dans 10 µg d'extrait acide de cellules HeLa.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 17 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent apparaître aux environs de 23 et 35 kDa avec certains lysats cellulaires.
Forme physique
Anticorps IgG1 monoclonal de souris issu d'ascites avec 0,05 % d'azoture de sodium.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Renata Z Jurkowska et al.
Nature communications, 8(1), 2057-2057 (2017-12-14)
SETDB1 is an essential H3K9 methyltransferase involved in silencing of retroviruses and gene regulation. We show here that its triple Tudor domain (3TD) specifically binds to doubly modified histone H3 containing K14 acetylation and K9 methylation. Crystal structures of 3TD
Na Li et al.
Molecular cell, 63(3), 470-484 (2016-08-02)
Histone acetylation, including acetylated H3K14 (H3K14ac), is generally linked to gene activation. Monomethylated histone H3 lysine 4 (H3K4me1), together with other gene-activating marks, denotes active genes. In contrast to usual gene-activating functions of H3K14ac and H3K4me1, we here show that
Zhendong Cao et al.
Molecular cell, 81(17), 3604-3622 (2021-08-07)
The transformed state in acute leukemia requires gene regulatory programs involving transcription factors and chromatin modulators. Here, we uncover an IRF8-MEF2D transcriptional circuit as an acute myeloid leukemia (AML)-biased dependency. We discover and characterize the mechanism by which the chromatin
Kyong-Rim Kieffer-Kwon et al.
Molecular cell, 67(4), 566-578 (2017-08-15)
50 years ago, Vincent Allfrey and colleagues discovered that lymphocyte activation triggers massive acetylation of chromatin. However, the molecular mechanisms driving epigenetic accessibility are still unknown. We here show that stimulated lymphocytes decondense chromatin by three differentially regulated steps. First