MABD122
Anti-CD73 Antibody, clone AA60-E3-3
clone AA60-E3-3, from mouse
Synonyme(s) :
5′-nucleotidase, 5′-NT, ecto-5′-nucleotidase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AA60-E3-3, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (immunogen homology)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NT5E(4907)
Description générale
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Mesenchymal Stem Cells
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CD73 on 1X10^6 human adipose mesenchymal stem cells.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human Adipose Mesenchymal Stem Cells
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.