MABC91
Anti-Atg18 (WIPI-2) Antibody, clone 2A2
clone 2A2, from mouse
Synonyme(s) :
WD repeat domain phosphoinositide-interacting protein 2, WIPI-2, WIPI49-like protein 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WIPI2(26100)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Atg18 in 10 µg of human testis tissue lysate.
Description de la cible
6 isoforms exist with molecular weights ranging from 42 kDa to 48 kDa
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human testis tissue lysate
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.