MABC674
Anti-LPL Antibody, clone 2C5
ascites fluid, clone 2C5, from mouse
Synonyme(s) :
Lipoprotein lipase, HDLCQ11
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C5, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LPL(4023)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected LPL in Hela cell lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Description de la cible
Remarque sur l'analyse
Hela cell lysate
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable