MABC43
Anti-Mcl-1 Antibody, clone RC13
clone RC13, from mouse
Synonyme(s) :
myeloid cell leukemia sequence 1 (BCL2-related), myeloid cell leukemia sequence 1, isoform 1, Bcl-2-like protein 3, Bcl-2-related protein EAT/mcl1, myeloid cell leukemia ES, induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RC13, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MCL1(4170)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IP (Han, J., et al. (2005). Biological Chemistry. 280:16383-16392).
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Mcl-1 in 10 µg of Raji cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Raji cell lysate
Clause de non-responsabilité
En option