MABC112
Anti-RASSF1 Antibody, clone 5C9.1
clone 5C9.1, from mouse
Synonyme(s) :
Ras association domain-containing protein 1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5C9.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RASSF1(11186)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected RASSF1 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable