MAB970
Anticorps anti-Mycoplasma bovis (souche M23), clone MYB163
ascites fluid, clone MYB163, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Clone
MYB163, monoclonal
Espèces réactives
bovine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Le clone MYB163 réagit avec de multiples souches de Mycoplasma bovis. Cependant il ne réagit avec aucune des autres espèces du genre Mycoplasma testées.
Immunogène
Souche M23 de Mycoplasma bovis.
Épitope : Souche M23
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
Maladies infectieuses
ELISA : 1/2 000
western blotting : 1/200
Immunohistochimie : 1/2 000
Immunohistochimie sur tissus fixés au formol et inclus en paraffine : {voir Adegboye DS, et al J Vet. Diagn Invest 7(3):333-337, 1995}.
Les dilutions de travail finales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
western blotting : 1/200
Immunohistochimie : 1/2 000
Immunohistochimie sur tissus fixés au formol et inclus en paraffine : {voir Adegboye DS, et al J Vet. Diagn Invest 7(3):333-337, 1995}.
Les dilutions de travail finales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'anticorps anti-Mycoplasma bovis (souche M23), clone MYB163, permet de détecter le niveau de Mycoplasma bovis, et son utilisation a été publiée et validée en WB, ELISA, IH et IH(P).
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses - bactériennes
Maladies infectieuses - bactériennes
Forme physique
Liquide d'ascites contenant 10 % de formol tamponné.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C pendant 12 mois maximum. Pour un stockage à court terme (0-4 semaines), conserver entre +2 et 8 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Journal of veterinary diagnostic investigation : official publication of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Inc, 34(4), 693-698 (2022-05-21)
HoBi-like pestivirus (HoBiPeV) is an emerging virus that has been detected in cattle and other ruminants. We diagnosed 2 cases of fatal bovine respiratory disease complex (BRDC) associated with infection with HoBiPeV in a feedlot in Argentina. The main findings
Mycoplasma bovis real-time polymerase chain reaction assay validation and diagnostic performance.
Journal of Veterinary Diagnostic Investigation : Official Publication of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Inc null
Revista Argentina de microbiologia (2022-05-24)
Bovine respiratory disease (BRD) is one of the most frequent clinical concerns in weaned calves after their arrival at the feedlot. This work reports the first local isolation of Mycoplasma bovis from feedlot calves with pneumonia and polyarthritis in Argentina.
BMC veterinary research, 15(1), 371-371 (2019-10-28)
Mycoplasma bovis is a causative agent of disease in cattle causing many clinical conditions. Currently there are no commercial M. bovis vaccines in Europe and treatment is difficult with decreased antimicrobial susceptibility of M. bovis field isolates. Using an M.
Journal of veterinary diagnostic investigation : official publication of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Inc, 31(5), 674-680 (2019-06-28)
Viral agents such as bovine respiratory syncytial virus (BRSV) and bovine parainfluenza virus 3 (BPIV-3) are considered primary infectious agents in bovine respiratory disease complex (BRDC). Information regarding the pathogenesis of BRDC is scarce, especially at an advanced chronicity stage