Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
MAB5374
Sigma-Aldrich
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, mEM48
Synonyme(s) :
Huntingtin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Nom du produit
Anticorps anti-huntingtine, clone mEM48, culture supernatant, clone mEM48, Chemicon®
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
mEM48, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
La maladie de Huntington (MH) est une affection neurodégénérative héréditaire et progressive, caractérisée par des changements de personnalité, une déficience motrice et une démence sous-corticale. La base moléculaire de cette maladie implique l'expansion du trinucléotide CAG, codant pour une polyglutamine dans le premier exon d'un gène du chromosome quatre (4p16.3), qui produit normalement une protéine largement exprimée de 3 136 a.a. (env. 350 kDa) appelée huntingtine et dont la fonction reste à clarifier. Cette protéine se trouve dans la région périnucléaire avec les microtubules et dans la région centrosomale avec la gamma-tubuline. La protéine huntingtine est nécessaire à la survie des neurones et participe au trafic des vésicules synaptiques, à la fixation des microtubules et pourrait également jouer un rôle dans l'apoptose. Dans la MH, les cellules neuronales avec la forme mutante de la huntingtine présentent des agrégations intranucléaires du fragment N-terminal, ce qui provoque des inclusions dommageables dans les zones périnucléaires et la mort des cellules striatales. La huntingtine de type sauvage et les anti-huntingtines réduisent l'agrégation et la toxicité cellulaire de la forme mutante de la huntingtine dans les modèles cellulaires mammifères de la maladie de Huntington. La protéine huntingtine est connue pour interagir avec GAPDH, HAP-1, SP1 et TAFII130.
Spécificité
Réagit avec la protéine huntingtine humaine (à la fois endogène et recombinante). MAB5374 réagit avec la protéine huntingtine mutante chez les patients et les animaux transgéniques qui expriment des nombres différents de répétitions (de 82 à 150 glutamines). Il devrait donc reconnaître différentes formes de huntingtine mutante.
Immunogène
Protéine de fusion entre la GST et les 256 premiers acides aminés de la protéine huntingtine humaine, avec suppression de la voie polyglutamine.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez la protéine huntingtine avec cet anticorps anti-huntingtine, clone mEM48, validé pour une utilisation en IC, IH et WB.
Immunohistochimie :
des dilutions du 1/50e au 1/100e d'un précédent lot ont été utilisées avec une coloration au complexe avidine-biotine (ABC) sur du tissu fixé au paraformaldéhyde à 4 %. Il est suggéré de diluer dans un tampon PBS contenant 3 % de BSA. L'anticorps fonctionne sur les coupes de tissus incluses en paraffine.
Il est suggéré de diluer dans un tampon PBS contenant 3 % de BSA. L'anticorps fonctionne sur les coupes de tissus incluses en paraffine. Yu, Z et al (2002) Hum. Mole. Genetics 11(8):905-914. Consultez la page http://hmg.oxfordjournals.org/cgi/content/full/11/8/905 pour de bonnes méthodes d'IHC et des photos de mEM48 sur des tissus de rongeurs avec du matériel transgénique humain.
Immunocytochimie :
il est suggéré de réaliser une fixation légère au PFA à 4 % suivie d'une incubation dans du triton X-100 à 0,1 % avant de procéder au blocage.
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en IC.
Western blotting :
dilutions du 1/50e au 1/500e avec la méthode ECL, en fonction du niveau de la protéine mutante. Il est suggéré de diluer dans un tampon PBS contenant 3 % de BSA ou dans un tampon PBS contenant 5 % de lait écrémé.
Les préparations de fractions nucléaires améliorent les signaux ; protéine monomère env. 80 kDa ; les agrégats sont courants et peuvent être de taille > 200 kDa.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Maladies neurodégénératives
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cellules HEK293.
Analyse par western blotting :
une dilution au 1/1 000e de ce lot a permis de détecter la protéine huntingtine dans 10 µg de lysats de cellules HEK293.
Description de la cible
Supérieure à 200 kDa
Forme physique
IgG monoclonale de souris issue de surnageants de cultures et ne contenant aucun agent de conservation.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 6 mois à compter de la date de réception en aliquotes non diluées.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de cortex cérébral humain normal, échantillons de cortex cérébral de souris HD ou de type sauvage
Lysats de cellules HEK293.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
An engineered viral protease exhibiting substrate specificity for a polyglutamine stretch prevents polyglutamine-induced neuronal cell death.
Sellamuthu, S; Shin, BH; Han, HE; Park, SM; Oh, HJ; Rho, SH; Lee, YJ; Park, WJ
Testing null
Neuroprotective effects of inositol 1,4,5-trisphosphate receptor C-terminal fragment in a Huntington's disease mouse model.
Tang, TS; Guo, C; Wang, H; Chen, X; Bezprozvanny, I
The Journal of Neuroscience null
Yanchun Pan et al.
Scientific reports, 6, 31022-31022 (2016-08-16)
Although epigenetic abnormalities have been described in Huntington's disease (HD), the causal epigenetic mechanisms driving neurodegeneration in HD cortex and striatum remain undefined. Using an epigenetic pathway-targeted drug screen, we report that inhibitors of DNA methyltransferases (DNMTs), decitabine and FdCyd
Inhibition of the striatal specific phosphodiesterase PDE10A ameliorates striatal and cortical pathology in R6/2 mouse model of Huntington's disease.
Giampa, C; Laurenti, D; Anzilotti, S; Bernardi, G; Menniti, FS; Fusco, FR
Testing null
Elena Agostoni et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 10, 110-110 (2016-05-21)
Huntington's disease (HD) is a fatal, dominantly inherited, neurodegenerative disorder due to a pathological expansion of the CAG repeat in the coding region of the HTT gene. In the quest for understanding the molecular basis of neurodegeneration, we have previously