Documents
MAB4337
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-UTF-1, clone 5G10.2
clone 5G10.2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-AI505934
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5G10.2, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Entrée
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UTF1(8433)
Description générale
UTF1 est un facteur de transcription initialement identifié en raison de son expression dans les cellules souches embryonnaires (SE), les cellules de carcinome embryonnaire (CE), et les tissus issus de lignées germinales. Aucune expression d'UTF1 n'a été trouvée dans les tissus d'adulte. À l'époque, on pensait qu'UTF1 jouait peut-être un rôle important dans les premiers événements moléculaires de l'embryogenèse. Des études ultérieures ont montré qu'UTF1 est une cible du complexe Oct-4/Sox-2, un déterminant clé de la pluripotence des cellules souches.
Immunogène
Protéine de fusion avec étiquette GST recombinante correspondant à la protéine UTF-1 humaine.
Application
L'anticorps anti-UTF-1, clone 5G10.2, permet de détecter le niveau d'UTF-1 ; son utilisation a été publiée et validée en ELISA, WB et IC.
Forme physique
Format : purifié
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Christopher W Genheimer
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1001, 341-351 (2013-03-16)
Determining the in vivo response to cellular therapies is important in evaluating the effectiveness of regenerative medicine therapies. Such treatment modalities leverage the treated individual's ability to elicit the body's innate healing response to repair/regenerate damaged tissues or organs. Detailed
Takashi Nagai et al.
Journal of medical case reports, 14(1), 233-233 (2020-12-02)
Transverse testicular ectopia (TTE) is a rare anomaly in which both testes descend through a single inguinal canal into the same hemiscrotum. Although almost 20-50% of patients with TTE exhibit persistent Müllerian duct syndrome (PMDS) and many genetic analyses have
K von Kopylow et al.
Molecular human reproduction, 22(4), 229-239 (2016-01-23)
It is possible to isolate pure populations of single potential human spermatogonial stem cells without somatic contamination for down-stream applications, for example cell culture and gene expression analysis. We isolated pure populations of single potential human spermatogonial stem cells (hSSC)
Sabine Conrad et al.
Stem cells international, 2016, 8582526-8582526 (2015-12-10)
The aim of this study was to elucidate the molecular status of single human adult germ stem cells (haGSCs) and haGSC colonies, which spontaneously developed from the CD49f MACS and matrix- (collagen-/laminin+ binding-) selected fraction of enriched spermatogonia. Single-cell transcriptional
H Valli-Pulaski et al.
Human reproduction (Oxford, England), 34(6), 966-977 (2019-05-22)
Is it feasible to disseminate testicular tissue cryopreservation with a standardized protocol through a coordinated network of centers and provide centralized processing/freezing for centers that do not have those capabilities? Centralized processing and freezing of testicular tissue from multiple sites