MAB4301
Anti-Stage-Specific Embryonic Antigen-1 Antibody, clone MC-480
clone MC-480, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
SSEA-1, CD15, Lewis X, 3-FAL
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MC-480, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Entrée
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Isotype
IgM
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FUT4(2526)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
A previous lot of this antibody was tested on IH.
Immunoprecipitation:
A previous lot of this antibody was tested on IP.
Immunofluorescence:
A previous lot of this antibody was tested on IF. 4% PFA fixed, 5-10 minutes room temperature. No detergent is required as epitope is external.
Flow Cytometry:
A starting range of 10-20 µg/mL is suggested.
Positive mouse EC lines include:
F9, PCC4, ND-1, SCC1, NG2, LT/SV, MH-15, FA-25.
Lines : PYS-2, OTT6050f, B3T3SV. C57SV, K129SV. KCA, QAIB, BW5147 were negative.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Neural Stem Cells
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
P19 mouse embryonic carcinoma cells
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable