MAB353A4
Anti-Nestin Antibody, clone rat-401, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone rat-401, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
rat401, NES, Nbla00170, FLJ21841
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
rat-401, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Ne doit pas réagir avec
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Description générale
Spécificité
This antibody recognizes both rat and mouse Nestin. Antibody is not reactive with human Nestin protein.
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse cortical neural stem cells (SCR029)
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable