Documents
MAB3402
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéine acide fibrillaire gliale, clone GA5
clone GA5, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
GFAP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GA5, monoclonal
Espèces réactives
chicken, pig, rat, bovine, mouse, rabbit, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GFAP(2670)
Description générale
La protéine acide fibrillaire gliale (GFAP) est un filament intermédiaire de classe III. La GFAP est le principal constituant des filaments intermédiaires dans les astrocytes. Elle sert de marqueur cellulaire spécifique pour distinguer les astrocytes différenciés des autres cellules gliales durant le développement du système nerveux central.
Spécificité
Des réactions croisées sont à prévoir avec les espèces porcines et bovines, le poulet et le lapin.
L'anticorps réagit avec la GFAP humaine, de porc, de poulet et de rat. Dans des coupes de tissus, cet anticorps colore les astrocytes et les cellules gliales de Bergman (Debus, E., 1983).
Immunogène
Protéine acide fibrillaire gliale (GFAP) de moelle épinière de porc (Debus, E., 1983).
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunocytochimie :
5 µg/ml d'un précédent lot ont été utilisés.
Immunohistochimie :
5 µg/ml
Immunotransfert :
Reconnaît une protéine de 51 kDa en western blotting en conditions réductrices sur des lysats de cerveau total.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-protéine acide fibrillaire gliale, clone GA5, est un anticorps dirigé contre la protéine acide fibrillaire gliale. Il est cité dans plus de 55 références bibliographiques et destiné à une utilisation en IC, IH, IH(P) et WB.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de souris.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1 000e de ce lot a permis de détecter la protéine acide fibrillaire gliale dans 10 µg de lysat de cerveau de souris.
Description de la cible
50 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1031; 04-1062
Forme physique
Format : purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée, dans une solution à pH 7,6 contenant du tampon phosphate 0,02 M, 0,25 M de NaCl et 0,1 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Conserver le produit reconstitué entre 2 °C et 8 °C pendant 6 mois maximum à partir de la date de réception.
NE PAS CONGELER.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu cérébral de souris, culture d'astrocytes.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
The transcriptional coactivator Querkopf controls adult neurogenesis.
Merson, TD; Dixon, MP; Collin, C; Rietze, RL; Bartlett, PF; Thomas, T; Voss, AK
The Journal of Neuroscience null
Selective removal of photoreceptor cells in vivo using the biodegradable elastomer poly(glycerol sebacate).
Ghosh, F; Neeley, WL; Arner, K; Langer, R
Tissue Engineering: Part A null
Innate synchronous oscillations in freely-organized small neuronal circuits.
Shein Idelson, M; Ben-Jacob, E; Hanein, Y
Testing null
Hui Li et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 16(7), 1606-1617 (2011-10-19)
Neural tube defects (NTDs) are complex congenital malformations resulting from incomplete neurulation in embryo. Despite surgical repair of the defect, most of the patients who survive with NTDs have a multiple system handicap due to neuron deficiency of the defective
Nestoras Mathioudakis et al.
Pituitary, 18(1), 31-41 (2014-01-10)
Recent studies suggest that adult pituitary stem cells may play a role in pituitary tumorigenesis. We sought to explore whether the Glial cell-line derived neurotrophic factor receptor alpha 2 (GFRα2), a recently described pituitary stem/progenitor marker, might be differentially expressed
Articles
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.