MAB2154
Anti-P-Selectin Antibody, clone P8G6
clone P8G6, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD62P, Granule Membrane Protein-140, GMP-140, Platelet Activation Dependent Granule-external Membrane Protein, PADGEM
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P8G6, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SELP(6403)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
ELISA
Inhibits P Selectin dependent interactions
Inhibits platelet binding to monocytes
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable