MAB2137
Anti-Homing Receptor Antibody, clone A020
clone A020, Chemicon®, from rat
Synonyme(s) :
CD44s, HCAM, Pgp-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A020, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat, pig, rabbit, canine, bovine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD44(960)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Flow Cytometry :1:1000
Immunofluorescence 1:200
Immunohistostaining of paraffin embedded tissues. 1:250; antigen retrieval is usually not needed.
Immunoprecipitation 1:200
Western blotting: non-reduced conditions only; 90kDa band is detected; blocking PBS/5% milk protein, primary antibody dilution 1:1000 o/n incubation.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Cells of epithelium and highly expressed by carcinomas
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable