MAB1944-C
Anti-Collagen VI alpha-3 Antibody, clone 3C4, Ascites Free
culture supernatant, clone 3C4, from mouse
Synonyme(s) :
Collagen alpha-3(VI) chain, Collagen VI alpha-3 polypeptide
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C4, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL6A3(1293)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected collagen VI alpha-3 chain immunoreactivity in human breast tissue section.
Description de la cible
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2