MAB16988
Anti-Hepatitis B Virus Antibody, core Antigen, clone C1-5, a.a. 74-89
ascites fluid, clone C1-5, Chemicon®
Synonyme(s) :
HBcAg
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C1-5, monoclonal
Espèces réactives
human, avian
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
SPECIES REACTIVITIES:
Cross-reacts with woodchuck hepatitis virus core antigen (WHcAg), but not with duck hepatitis B virus core antigen (DHcAg).
Immunogène
Application
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable