MAB1570
Anti-NMDAR1 Antibody, CT, C2 cassette, clone 2C6.2
clone 2C6.2, Chemicon®, from mouse
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C6.2, monoclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Grin1(24408)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: 1:100-1:500 using paraformaldehyde or paraformaldehyde/glutaraldehyde fixed tissue with light and electron microscopy.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable