MAB1406
Anti-Thy-1.1 Antibody, clone OX-7
clone OX-7, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD90.1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
OX-7, monoclonal
Espèces réactives
rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... THY1(7070)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry on frozen sections.
Immunocytochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Thymocytes, T-lymphocytes
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable