MAB10050
Anti-CCT-beta Antibody, clone F39 P7 F11
clone F39 P7 F11, Chemicon®, from mouse
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
F39 P7 F11, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PCYT1B(9468)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Protein Trafficking
Chaperones
Optimal antibody dilution must be determined by end-user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Tested on Hela cell lysate
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable