Documents
M0PMNTKIT
Milli-Q
Équerre de montage mural
Saves lab bench space
Synonyme(s) :
Équerre de montage mural Opticap®
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
Entrée CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Stérilité
0.22 μm filtered
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
>5 L/min flow rate at 2 bar
28 kg operating weight
5 °C temp. range (35 °C)
Résistivité
>10.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
H × l × P
585 mm × 268 mm × 426 mm
Impuretés
<10 cfu/mL Bacteria level
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<500 ppb
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Conductivité
100-2000 μS/cm at 25 °C
Compatibilité
for use with AFS®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'équerre de montage mural permet d'installer facilement un filtre Opticap® au mur, libérant ainsi votre paillasse pour des travaux de recherche essentiels.
Application
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau AFS® et AFS® E.
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13