Principaux documents
LSKMAGD12-1
Millipore
PureProteome Albumin/IgG Depletion Kit Reagents
About This Item
Code UNSPSC :
41116133
Nomenclature NACRES :
NA.32
Informations légales
PureProteome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable