KW-125ML-BK
Anticorps anti-E (clone MS-260), FFMU
Anti-E from the clone MS-260, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
MS-260, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 125 mL
Concentration
5-16 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Surnageant de culture cellulaire standardisé et concentré qui a été diafiltré avec une solution saline tamponnée au phosphate.
Pour la formulation de réactifs ou de dispositifs de groupage sanguin anti-E.
Le plus puissant des anticorps anti-E Millipore. Contrairement à de nombreux anticorps monoclonaux IgM puissants, MS-260 ne réagit pas avec les globules rouges négatifs aux antigènes traités par voie enzymatique.
Contient 0,1 % (p/v) d'azoture de sodium. Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de filtration.
Autorisé par la FDA américaine en vertu d'un accord de fabrication partagée.
Pour la formulation de réactifs ou de dispositifs de groupage sanguin anti-E.
Le plus puissant des anticorps anti-E Millipore. Contrairement à de nombreux anticorps monoclonaux IgM puissants, MS-260 ne réagit pas avec les globules rouges négatifs aux antigènes traités par voie enzymatique.
Contient 0,1 % (p/v) d'azoture de sodium. Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de filtration.
Autorisé par la FDA américaine en vertu d'un accord de fabrication partagée.
Application
Anticorps intermédiaire pour une utilisation ultérieure en fabrication.
Fabrication d'un produit ou d'un dispositif de groupage sanguin in vitro
Informations légales
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Réactif partiellement traité pour la fabrication ultérieure de produits non injectables uniquement. L'absence totale d'antigènes viraux n'a pas été déterminée. Aucun étalon d'activité américain. Ne pas utiliser en cas de turbidité. Contient 0,1 % (p/v) d'azoture de sodium.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable