KN1HA10TT1
Opticap® XL10 Polygard® CN
inlet connection diam. 1.5 in., pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonyme(s) :
Opticap XL10 Polygard CN 10.0 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Longueur
33.5 cm (13.2 in.)
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Diamètre
10.7 cm (4.2 in.)
Surface de filtration
0.42 m2
Diam. du raccord d'entrée
1.5 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
33.5 cm (13.2 in.)
Diam. du raccord de sortie
1.5 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤55 mg/capsule
Matrice
Polygard®-CN
Dimension de pores
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Raccords
inlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism reduction
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Liaison
Notes préparatoires
3 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable