Documents
KGW3A10HH1
Millipore
Capsule Opticap® XL, Polysep II 1,0/0,2 µm de dimension de pores nominale
Opticap® XL 10, inlet connection diam. 9/16 in., pore size 1.0/0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonyme(s) :
Opticap XL10 Polysep II 1.0/0.2 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031610
Matériaux
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 10
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
33.5 cm (13.2 in.)
Largeur
4.2 in.
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Diamètre
14.5 cm (5.7 in.)
Surface de filtration
0.46 m2
Diam. du raccord d'entrée
9/16 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
33.5 cm (13.2 in.)
Diam. du raccord de sortie
9/16 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤145 mg/capsule
Matrice
Polysep II
pore size
1.0/0.2 μm nominal pore size
1.0/0.2 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Raccords
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Description générale
Présentation du dispositif : capsule
Caractéristiques et avantages
Format : double couche
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile.
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d′action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : voir la première page du guide sur l'inspection visuelle et la section "Introduction" du dossier technique sur les esters de cellulose
  • Stockage : se reporter au dossier technique sur les esters de cellulose
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : KGW301HB1
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une combinaison de médias qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
3 cycles d'autoclave de 30 min à 121 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après un rinçage avec 5 l et 24 heures d'immersion dans de l'eau à température ambiante régulée
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 5 l.
Informations légales
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Clause de non-responsabilité
EMD Millipore Corporation certifie que ce produit est conforme à la Directive européenne 97/23/CE du 29 mai 1997 relatives aux équipements sous pression. Ce produit relève de l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression. Il a été conçu et fabriqué dans le respect des règles de l'art afin de garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Conformément à l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression, ce produit ne porte pas le marquage CE.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2