Principaux documents
IT5SP0008
Millipore
IT5 Accessory, Inlet Tubing Assembly
About This Item
Code UNSPSC :
23151819
eCl@ss :
32031690
Fabricant/nom de marque
Integritest®
Hauteur
1 in.
25 mm
Largeur
8 in.
Profondeur
8 in.
Poids
8 oz
Compatibilité
for use with INTEGRITEST® 5
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Informations légales
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany