IM1012
Anti-MTA3 (400-450) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Metastasis-associated gene 3
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... MTA3(57504)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1:500-1:5000)
Immunocytochemistry (1:300)
Immunoprecipitation (2-10 g/mg lysate)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
MCF7 cells
Autres remarques
Kumar R. 2003. Cell113, 142.
Simpson, A, et.al. 2001. Gene273, 29.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable