Documents
HNWP09000
Millipore
Filtre membrane en nylon, dimension de pores de 0,45 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre filet en nylon
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Nylon membrane
plain filter
white filter
Description
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Diam. du filtre
90 mm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HPWP
Application
Filtre filet en nylon hydrophile, ouverture de mailles de 0,45 µm, 90 mm de diamètre