Documents
HIL18MAG-66K
Millipore
Kit à billes magnétiques monoplex pour l'IL-18 humaine MILLIPLEX®
Synonyme(s) :
Magnetic bead assay
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.84
Description générale
''Cytokine'' est un terme général utilisé pour désigner un groupe diversifié de protéines et de peptides solubles agissant comme régulateurs dans des conditions normales et pathologiques pour moduler les activités fonctionnelles de cellules et de tissus individuels. Ces protéines interviennent également dans les interactions directes entre les cellules et régulent les processus se déroulant dans l'environnement extracellulaire. Les cytokines diffèrent des hormones en ce qu'elles agissent sur un spectre plus large de cellules cibles. En outre, contrairement aux hormones, elles ne sont pas produites par des cellules spécialisées organisées dans des glandes spécialisées. Le groupe des protéines cytokines comprend les lymphokines, les interférons, les facteurs de stimulation des colonies et les chimiokines. La recherche sur les cytokines et les chimiokines joue un rôle majeur dans notre compréhension du système immunitaire et de sa réponse à multiples facettes vis-à-vis de la plupart des antigènes, ainsi que d'états pathologiques tels que les maladies inflammatoires, les réactions allergiques, le syndrome du colon irritable (SCI), la septicémie et le cancer.
Le panel monoplex pour l'IL-18 humaine MILLIPLEX® Human IL-18 Singleplex vous permet de vous concentrer sur le rôle potentiel de l'IL-18, ainsi que sur la modulation de l'expression de l'IL-18.
La plateforme Luminex® xMAP® utilise un format d'immunodosage à billes magnétiques, offrant une vitesse et une sensibilité idéales pour quantifier plusieurs analytes simultanément, et améliorant ainsi considérablement la productivité tout en préservant le volume de vos précieux échantillons.
Type de panel : Cytokines/chimiokines
Application
  • Analyte : IL-18
  • Type d'échantillon recommandé : Sérum, plasma et surnageants de culture tissulaire
  • Dilution recommandée pour les échantillons : Sérum et plasma non dilués. Le surnageant de culture tissulaire peut nécessiter une dilution avec un milieu de contrôle approprié avant de réaliser le test.
  • Durée du test : Incubation primaire pendant deux heures ou sur la nuit. Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'incuber les échantillons toute une nuit.
  • Domaine de recherche : Inflammation et immunologie.
  • Sous-domaine de recherche : Obésité, troubles métaboliques, inflammation et mécanismes auto-immuns
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Chuanhai Cao et al.
Frontiers in aging neuroscience, 14, 829049-829049 (2022-05-20)
The immune system plays a critical role in the development and progression of Alzheimer's disease (AD). However, there is disagreement as to whether development/progression of AD involves an over-activation or an under-activation of the immune system. In either scenario, the
Gyoung Nyoun Kim et al.
PLoS pathogens, 17(12), e1010092-e1010092 (2021-12-17)
The development of safe and effective vaccines to prevent SARS-CoV-2 infections remains an urgent priority worldwide. We have used a recombinant vesicular stomatitis virus (rVSV)-based prime-boost immunization strategy to develop an effective COVID-19 vaccine candidate. We have constructed VSV genomes
Devalingam Mahalingam et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(1), 71-81 (2019-11-07)
Pelareorep is an intravenously delivered oncolytic reovirus that can induce a T-cell-inflamed phenotype in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). Tumor tissues from patients treated with pelareorep have shown reovirus replication, T-cell infiltration, and upregulation of PD-L1. We hypothesized that pelareorep in