HCYTB-60K-PXBK48
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 48-Plex Premix - BULK (Space Saver) PACKAGING
Synonyme(s) :
MILLIPLEX Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 48 Plex Premixed Magnetic Bead Panel - BULK (Space Saver) PACKAGING, MILLIPLEX Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 48 Premix Bulk Packaged Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
kit sufficient for 96 wells
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Paramètres
25 μL sample volume (per well)
Méthode de détection
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
- Inflammation & Autoimmune Mechanisms
- Inflammation
Spécificité
Application
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Contenu apparenté
MILLIPLEX® cytokine multiplex assays enable comprehensive immune system investigation.
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panels A and B offer customizable options for analyzing nearly 100 cytokines.