HATF08250
Immobilon®-NC Membrane
82 mm disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters
Synonyme(s) :
Mixed cellulose ester membrane
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Immobilon®-NC Membrane, Triton-free, mixed cellulose esters, 0.45 m, 82 mm, disc, 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Mixed Cellulose Esters, Surfactant-Free, Transfer Membrane for western blotting using Chromogenic, Radioactive or Fluorescent detection methods.
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
western blot: suitable
Diam. du filtre
82 mm
Épaisseur
180 μm
Indice de réfraction
n/D 1.51
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Capacité
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilité
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Biological solutions
- Cell contact
- Very small volumes requiring surfactant-free surfaces
- Isolation of virus-like particles in wastewater
- Microplastics analysis grade water
- Nucleic acid binding, including eDNA
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3