GR13L
Anti-EGFR (Ab-3) Mouse mAb (225)
lyophilized, clone 225, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-EGF-R
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
225, monoclonal
Forme
lyophilized
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
Description générale
Immunogène
Application
Neutralization Studies (2 µg/ml, see comments and application references)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
HL-60 cells
A431 cells
Autres remarques
Reynolds, F.H., et. al 1981. Nature292, 259.
Ushiro, H. and Cohen, S. 1980. J. Biol. Chem.255, 8363.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable