Key Documents
FX0284
Supelco
Florisil® Adsorbent 60-100 Mesh
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Synonyme(s) :
Florisil® Adsorbent 60-100 Mesh, Magnesium Silicate Powder
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115711
Numéro de classement CE :
215-681-1
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
white
Taille des particules
150-250 μm
60-100 mesh (>= 80%)
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Remarque sur l'analyse
ColorWhiteDescriptionTo pass testFormPowderMesh size (60-100)80% min
Informations légales
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable