FR180380103
Estapor® Surfactant Free-White Microspheres
KSF-015 White Std PS 10%, Surfactant-Free White microspheres 160nm, Latex Turbidimetric Immunoassay
Synonyme(s) :
soap-free beads, soap-free particles
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Estapor®
Conditionnement
bottle of 10ml-10L
Concentration
10% solids
Technique(s)
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
Couleur
white
Matrice
polymeric polystyrene
Diamètre des billes
0.141 - 0.180 μm
Groupe fonctionnel
(plain)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.