FCMAB191F
Milli-Mark® Anti-CD27-FITC Antibody, clone M-T271
clone M-T271, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
CD27 antigen, CD27L receptor, T-cell activation antigen CD27, T14, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M-T271, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD27(939)
Description générale
CD27 is believed to play a role in T cell activation, since the expression is upregulated during T cell activation (Bigler, 1988; Sugita, 1992; Morimoto, 1995; Maurer, 1990; Hintzen, 1994; Lens, 1995).
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
PBMCs
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable