EZRMGIP
Rat/Mouse GIP ELISA Kit
measures and quantifies GIP levels in 10 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Synonyme(s) :
Gastric inhibitory polypeptide, Glucose-dependent insulinotropic polypeptide, Incretin hormone
About This Item
Produits recommandés
product name
Rat/Mouse GIP (total) ELISA, This Rat/Mouse GIP (total) ELISA is used to measure & quantify GIP levels in Metabolism & Endocrine research.
Niveau de qualité
Espèces réactives
mouse, rat
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 104.2%
linearity: 100.8%
sensitivity: 8.2 pg/mL
standard curve range: 8.2-2000 pg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Application(s)
research use
Méthode de détection
colorimetric (450nm/590nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1