EZRBDM-120K
αnti-RBD IgM Human ELISA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for protein analysis
Clone
monoclonal
Caractéristiques
accuracy 98% Av
Espèces réactives
human
Description
1.56-50 ng/mL (standard curve range)
Technique(s)
ELISA: suitable
Méthode de détection
colorimetric
Description générale
For Research Use Only. Not For Use In Diagnostic Procedures.
Application
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system, Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials