Documents
EZFITMVG3
Millipore
Joint plat de tête de filtration EZ-Fit®
EZ-Fit® filtration head, suitable for (General microbial analysis)
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
silicone
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Conditionnement
pkg of 3 units
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type bottled water
sample type cosmetics
Adéquation
suitable for (General microbial analysis)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le joint plat pour tête de filtration EZ-Fit® est une pièce de rechange pour la tête de filtration EZ-Fit® et assure une préhension optimale de la tête de filtration pendant la filtration.
Application
Le joint plat pour tête de filtration EZ-Fit® est un accessoire de la rampe EZ-Fit® qui sert à filtrer les échantillons pour les analyses microbiologiques classiques, les tests de biocharge et les analyses de qualité de l'eau.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Autoclavable
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany