EX0280
Ethanol (denatured)
≥95.0%, APHA: ≤10
Synonyme(s) :
Alcohol, Ethanol
About This Item
Produits recommandés
product name
Ethyl Alcohol, 95% denatured
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Composition
ethanol, 86.0-89.0%
ethyl acetate, 1-2%
methanol, 3.0-5.0%
water, 6-8%
Impuretés
≤0.005% Acidity (as acetic acid)
Couleur
APHA: ≤10
Température de transition
flash point 13.9 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.0 °F
Point d'éclair (°C)
13.9 °C