EX0190
Diethyl ether
≥99.0% (GC), anhydrous, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Éther, Éther éthylique
About This Item
Produits recommandés
product name
Éther diéthylique, anhydrous, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
587 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
320 °F
Durée de conservation
24 mo. (from mfg date)
Limite d'explosivité
36.5 %
Impuretés
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.001% Carbonyl (as HCHO)
≤0.03% Water (H2O)
≤1.0 ppm Peroxide (as H2O2)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.3530 (lit.)
Point d'ébullition
34.6 °C (lit.)
Pf
−116 °C (lit.)
Température de transition
flash point -40 °C
Solubilité
69 g/L
Densité
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- A solvent in organic reactions such as Grignard and Wurtz reactions.
- A solvent along with lithium perchlorate (LPDE) in the reductive monoalkylation of amines and its derivative with aldehyde.
- A solvent for the extraction and purification of (L+) lactic acid from fermented broth and synthesize PLA (polylactic acid).
Remarque sur l'analyse
Alcohol(C2H5OH) (limit about 0.05%): To pass test
Assay (GC): 99.0% min
Carbonyl (as HCHO): 0.001% max
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Peroxide (as H2O2): 1.0ppm max
Titrable acid: 0.0002meq/g max
Water (H2O): 0.03% max
Stabilized with ≥1ppm BHT
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup