DR1061
Anti-ENO1 Mouse mAb (8G8)
liquid, clone 8G8, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-α Enolase 1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8G8, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ENO1(2023)
Description générale
Immunogène
Application
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (1 g/ml)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
MCF-7 cells, Human lymphoma tissue, HeLa cells
Autres remarques
Zhao, J., et al. 2007. Mol. Cell Proteomics.6 987.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable