Principaux documents
CS60HX01H1
Millipore
Clarisolve® Pod Depth Filter
60HX, 60µm, filtration area 0.014 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Synonyme(s) :
Clarisolve 60 μm Lab Scale Depth Filters, 0.014 m2 (0.15 ft2)
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Nom du produit
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Matériaux
TPE seal
polypropylene
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Clarisolve®
Paramètres
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Hauteur
14 cm (5.3 in.)
Longueur
22 cm (8.5 in.)
Largeur
7.4 cm (2.9 in.)
Surface de filtration
0.014 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
Entrée
sample type liquid
Conductivité
≤0.15 μS/cm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
eau produite ; après autoclavage (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage rapide à l'eau pure à un débit de 600 l/m²/h pendant 10 minutes. Un échantillon de filtrat a été prélevé toutes les 2 minutes pendant le rinçage rapide, et sa conductivité a été mesurée.
Application
Cultures cellulaires de haute densité
Caractéristiques
Grade du filtre : 60 HX
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
L'intégrité est maintenue après 2 cycles d'autoclave de 60 minutes à 123 °C.
Remarque sur l'analyse
Résidu de carbone organique total (COT) : La mesure a donné un résultat inférieur aux seuils de détection.
Informations légales
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany