CPG500B500G
CPG, 500 Angstrom
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable